p-Xylylenediamine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: 1,4-Bis(aminomethyl)benzene
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.41656.0010EA 81.7 EUR InStock
8.41656.0010
p-Xylylenediamine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
p-Xylylenediamine
Formule: C₈H₁₂N₂
MW: 136,20 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009821
Numéro CAS: 539-48-0
ONU: 3259
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Melting Point 60 - 64 °C
Molar Mass 136.19 g/mol
Boiling Point 230 °C (13.33 hPa)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité