p-Xylylenediamine ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
D1018-25G D1018-500G D1018-100G
TCIAD1018-25GEA 81.4 EUR InStock
TCIAD1018-25G TCIAD1018-500G TCIAD1018-100G
p-Xylylenediamine ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
p-Xylylenediamine
Formule: C₈H₁₂N₂
MW: 136,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD00009821
Numéro CAS: 539-48-0
EINECS: 208-719-3
ONU: 3259
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=56ecd4e715b5335d16b4506bda5e590cab798c11&vid=56ecd4e715b5335d16b4506bda5e590cab798c11&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 60.0 to 64.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité