4-(Diethylamino)azobenzene 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: N,N-Diethyl-4-(phenyldiazenyl)aniline
B23915.06 B23915.14 B23915.22
B23915.06EA 34.2 EUR InStock
B23915.06 B23915.14 B23915.22
4-(Diethylamino)azobenzene 98%
4-(Diethylamino)azobenzene
Purity: 98% CAS No.: 2481-94-9 Molecular Formula: C16H19N3 Formula Weight: 253.35 Melting Point: 93-96° MDL No.: MFCD00009043
Formule: C₁₆H₁₉N₃
MW: 253,35 g/mol
Point de fusion: 93…96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009043
Numéro CAS: 2481-94-9
EINECS: 219-616-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité