4-(Diethylamino)azobenzene ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAD1126-100GEA 128 EUR InStock
TCIAD1126-100G
4-(Diethylamino)azobenzene ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-(Diethylamino)azobenzene
Formule: C₁₆H₁₉N₃
MW: 253,35 g/mol
Numéro MDL: MFCD00009043
Numéro CAS: 2481-94-9
EINECS: 219-616-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/63/60/28976360.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 95.0 to 98.0 deg-C
Solubility in hot Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité