1-(Tributylstannyl)-1-propene (mixture of cis and trans isomers) ≥94%
Fournisseur: Thermo Scientific
L20200.06EA 461 EUR InStock
L20200.06 L20200.03
1-(Tributylstannyl)-1-propene (mixture of cis and trans isomers) ≥94%
1-(Tributylstannyl)-1-propene (mixture of cis and trans isomers)
Formule: C₁₅H₃₂Sn
MW: 331,13 g/mol
Point d'ébullition: 77…78 °C (0,25 mmHg)
Numéro MDL: MFCD03425868
Numéro CAS: 105494-65-3
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité