(3-Methyl-2-butenyl)tributyltin 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L20214.03 L20214.06
L20214.03EA 69 EUR InStock
L20214.03 L20214.06
(3-Methyl-2-butenyl)tributyltin 95%
(3-Methyl-2-butenyl)tributyltin
Purity: 95% CAS No.: 53911-92-5 Molecular Formula: C17H36Sn Formula Weight: 359.19 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4880 Boiling Point: 283° Beilstein Reference: 3588742 UN No.: 2788 MDL No.: MFCD01863649
Formule: C₁₇H₃₆Sn
Point d'ébullition: 283 °C
Densité: 1.042
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Numéro MDL: MFCD01863649
Numéro CAS: 53911-92-5
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité