Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Phenylbutyryl chloride ≥97.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger

P1665-25G P1665-5G
TCIAP1665-25GEA 96.8 EUR InStock
TCIAP1665-25G TCIAP1665-5G
2-Phenylbutyryl chloride ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
2-Phenylbutyryl chloride


Formule: C₁₀H₁₁ClO
Point d'ébullition: 125°C
Point d'éclair: 98°C
Numéro MDL: MFCD00018811
Numéro CAS: 36854-57-6
EINECS: 253-241-0
ONU: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=02d986df46d9b34675d622eac55893b1d182a920&vid=02d986df46d9b34675d622eac55893b1d182a920&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité