5-Butylpicolinic acid 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
198960010 198962500
ACRO198960010EA 239 EUR InStock
ACRO198960010 ACRO198962500
5-Butylpicolinic acid 99%
5-Butylpicolinic acid
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
Point de fusion: 97…101 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006298
Numéro CAS: 536-69-6
EINECS: 208-643-0
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 97 to 101 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité