6-Methylpicolinic acid 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H26302.03 H26302.06
H26302.03EA 77.2 EUR InStock
H26302.03 H26302.06
6-Methylpicolinic acid 95%
6-Methylpicolinic acid
Purity: 95% CAS No.: 934-60-1 Molecular Formula: C7H7NO2 Formula Weight: 137.14 Odour: Odourless Melting Point: 127-131° Boiling Point: 100°/4.5mm MDL No.: MFCD00023481
Formule: C₇H₇NO₂
MW: 137,14 g/mol
Point d'ébullition: 100 °C (4.5 mmHg)
Point de fusion: 127…131 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00023481
Numéro CAS: 934-60-1
EINECS: 213-287-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité