6-Methylpicolinic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAM0873-25GEA 142 EUR InStock
TCIAM0873-25G TCIAM0873-5G
6-Methylpicolinic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
6-Methylpicolinic acid
Formule: C₇H₇NO₂
MW: 137,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00023481
Numéro CAS: 934-60-1
EINECS: 213-287-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/43/79/28974379.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 127.0 to 132.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité