3-Propoxypicolinic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
P1195-100MG P1195-1G
TCIAP1195-100MGEA 61.6 EUR InStock
TCIAP1195-100MG TCIAP1195-1G
3-Propoxypicolinic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
3-Propoxypicolinic acid
Formule: C₉H₁₁NO₃
MW: 181,188 g/mol
Point de fusion: 118°C
Numéro MDL: MFCD00191574
Numéro CAS: 14440-94-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5e6243338e8f3f8f83a7d0f74f8a5a0c09074c22&vid=5e6243338e8f3f8f83a7d0f74f8a5a0c09074c22&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité