N,N'-Dimethyl-1,6-diaminohexane ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: N1,N6-Dimethylhexane-1,6-diamine
D1298-10ML D1298-25ML
TCIAD1298-10MLEA 127 EUR InStock
TCIAD1298-10ML TCIAD1298-25ML
N,N'-Dimethyl-1,6-diaminohexane ≥97.0% (par GC)
N,N'-Dimethyl-1,6-diaminohexane
Formule: C₈H₂₀N₂
MW: 144,2578 g/mol
Point d'ébullition: 205°C
Point d'éclair: 112°C
Numéro MDL: MFCD00008293
Numéro CAS: 13093-04-4
EINECS: 236-005-1
ONU: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6a9882a01ca23fa133ab9831efafd144f48f23f8&vid=6a9882a01ca23fa133ab9831efafd144f48f23f8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité