5-Chlorobenzimidazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAC0130-5GEA 116 EUR InStock
TCIAC0130-5G TCIAC0130-25G
5-Chlorobenzimidazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5-Chlorobenzimidazole
Formule: C₇H₅ClN₂
MW: 152,581 g/mol
Numéro MDL: MFCD17015012
Numéro CAS: 4887-82-5
EINECS: 225-503-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/05/28937205.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 128.0 to 134.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité