4-Phenyl-3-butyn-2-ol ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H53450.06 H53450.14
H53450.06EA 93 EUR InStock
H53450.06 H53450.14
4-Phenyl-3-butyn-2-ol ≥97%
4-Phenyl-3-butyn-2-ol
Purity: 97% CAS No.: 5876-76-6 Molecular Formula: C10H10O Formula Weight: 146.19 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5667 MDL No.: MFCD00046651
Formule: C₁₀H₁₀
MW: 146,19 g/mol
Densité: 1.005
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00046651
Numéro CAS: 5876-76-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité