Lead(II) trifluoroacetate hemihydrate
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
17553.09EA 143 EUR InStock
17553.09
Lead(II) trifluoroacetate hemihydrate
Lead(II) trifluoroacetate hemihydrate
It is employed in pyrolytic deposition of fluoride glass.
Attention: Store in a cool dry place in tightly closed containers. Incompatible with oxidizing agents. Air and moisture sensitive.
Formule: C₄F₆O₄Pb·0.5H₂O
Point de fusion: 147…153 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061594
Numéro CAS: 4146-73-0
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité