Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Perfluorohexadecanoic acid

Synonyms: Perfluoropalmitic acid

002268-5G 002268-25G
FLUO002268-5GEA 0 EUR InStock
FLUO002268-5G FLUO002268-25G
Perfluorohexadecanoic acid
Perfluorohexadecanoic acid


Formule: C₁₆HF₃₁O₂
Numéro MDL: MFCD00153239
Numéro CAS: 67905-19-5
EINECS: 267-638-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité