Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Perfluorotetradecanoic acid


002267-5G 002267-25G
FLUO002267-5GEA 0 EUR InStock
FLUO002267-5G FLUO002267-25G
Perfluorotetradecanoic acid
Perfluorotetradecanoic acid


Formule: C₁₄HF₂₇O₂
MW: 714,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00153263
Numéro CAS: 376-06-7
EINECS: 206-803-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité