Perfluorododecanoic acid ≥92.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
T2492-1G T2492-5G
TCIAT2492-1GEA 31.9 EUR InStock
TCIAT2492-1G TCIAT2492-5G
Perfluorododecanoic acid ≥92.0% (par GC)
Perfluorododecanoic acid
Formule: C₁₂HF₂₃O₂
MW: 614,10 g/mol
Point d'ébullition: 245°C
Numéro MDL: MFCD00198081
Numéro CAS: 307-55-1
EINECS: 206-203-2
ONU: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0a61535c517bc7ef5689e3de7beecc2e6fd3f5e0&vid=0a61535c517bc7ef5689e3de7beecc2e6fd3f5e0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 92.0 %
Melting point 107.0 to 113.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité