Didodecyl ether ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAD0994-25GEA 207 EUR InStock
TCIAD0994-25G
Didodecyl ether ≥95.0% (par GC)
Didodecyl ether
Formule: C₂₄H₅₀O
Point d'ébullition: 190°C
Numéro MDL: MFCD00026590
Numéro CAS: 4542-57-8
EINECS: 224-895-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/61/72/28976172.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 95.0 %
Solubility in Toluene very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité