2,4-Dimethyl-3-heptanone ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B20384.09EA 44.5 EUR InStock
B20384.09 B20384.18
2,4-Dimethyl-3-heptanone ≥99%
2,4-Dimethyl-3-heptanone
Formule: C₉H₁₈O
MW: 142,24 g/mol
Point d'ébullition: 170 °C
Densité: 0,812
Point d'éclair: 44 °C (111 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00027146
Numéro CAS: 18641-71-9
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité