4-Chlorodiphenyl sulphone ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAC1451-25GEA 136 EUR InStock
TCIAC1451-25G
4-Chlorodiphenyl sulphone ≥96.0% (par GC)
4-Chlorodiphenyl sulphone
Formule: C₁₂H₉ClO₂S
Point d'ébullition: 389°C
Numéro MDL: MFCD00007549
Numéro CAS: 80-00-2
EINECS: 201-242-1
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/86/76/28938676.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 91.0 to 94.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité