3-Bromo-5-fluoroaniline 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H61238.03EA 151 EUR InStock
H61238.03
3-Bromo-5-fluoroaniline 95%
3-Bromo-5-fluoroaniline
Formule: C₆H₅BrFN
MW: 190,01 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07779529
Numéro CAS: 134168-97-1
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité