1-Bromo-2-isopropoxybenzene ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-(2'-Bromophenoxy)propane
B3100-25G B3100-5G
TCIAB3100-25GEA 168 EUR InStock
TCIAB3100-25G TCIAB3100-5G
1-Bromo-2-isopropoxybenzene ≥97.0% (par GC)
1-Bromo-2-isopropoxybenzene
Formule: C₉H₁₁BrO
MW: 215,09 g/mol
Point d'ébullition: 73°C
Numéro MDL: MFCD00070759
Numéro CAS: 701-07-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ecbecca493fa3229071696a290d01004ececd488&vid=ecbecca493fa3229071696a290d01004ececd488&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité