2-Hexyloxybenzaldehyde 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
L08988.09EA 97.7 EUR InStock
L08988.09
2-Hexyloxybenzaldehyde 96%
2-Hexyloxybenzaldehyde
Formule: C₁₃H₁₈O₂
MW: 206,29 g/mol
Point d'ébullition: 132…134 °C (0,5 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014131
Numéro CAS: 7162-59-6
EINECS: 000-000-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité