1,3-Dimethylimidazolium dimethylphosphate ≥97.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,3-Dimethylimidazolium Dimethyl Phosphate
D3240-25G D3240-5G
TCIAD3240-25GEA 118 EUR InStock
TCIAD3240-25G TCIAD3240-5G
1,3-Dimethylimidazolium dimethylphosphate ≥97.0% (sur base azote total)
1,3-Dimethylimidazolium dimethylphosphate
Formule: C₇H₁₅N₂O₄P
MW: 222,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD08275369
Numéro CAS: 654058-04-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2c6ec06c38142144683dcb3fe59305adb1b1dbe2&vid=2c6ec06c38142144683dcb3fe59305adb1b1dbe2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité