2,4-Dichloro-5-sulphamoylbenzoic acid ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B24589.18EA 49.1 EUR InStock
B24589.18 B24589.30
2,4-Dichloro-5-sulphamoylbenzoic acid ≥98%
2,4-Dichloro-5-sulphamoylbenzoic acid
Formule: C₇H₅Cl₂NO₄S
MW: 270,09 g/mol
Point de fusion: 230…232 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007931
Numéro CAS: 2736-23-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité