4-(Bromomethyl)-3-fluorobenzonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
B3204-1G B3204-25G B3204-5G
TCIAB3204-1GEA 18.7 EUR InStock
TCIAB3204-1G TCIAB3204-25G TCIAB3204-5G
4-(Bromomethyl)-3-fluorobenzonitrile ≥98.0% (par GC)
4-(Bromomethyl)-3-fluorobenzonitrile
Formule: C₈H₅BrFN
MW: 214,04 g/mol
Numéro MDL: MFCD07368341
Numéro CAS: 105942-09-4
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1098fc814901098d55b5daf57aae6bdb177b9e76&vid=1098fc814901098d55b5daf57aae6bdb177b9e76&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 79.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité