N,N-Diisopropylaniline ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H55471.03EA 62 EUR InStock
H55471.03 H55471.06
N,N-Diisopropylaniline ≥97%
N,N-Diisopropylaniline
Formule: C₁₂H₁₉N
MW: 177,29 g/mol
Point d'ébullition: 95…96 °C (11 mmHg)
Densité: 0,91
Point d'éclair: 84 °C (183 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00048277
Numéro CAS: 4107-98-6
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité