N,N-Dioctylaniline ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: N,N-Di-n-octylaniline
H26644.03 H26644.06
H26644.03EA 27.6 EUR InStock
H26644.03 H26644.06
N,N-Dioctylaniline ≥98%
N,N-Dioctylaniline
Purity: 98% CAS No.: 3007-75-8 Molecular Formula: C22H39N Formula Weight: 317.56 Refractive Index: 1.5495
Formule: C₂₂H₃₉N
MW: 317,56 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00155305
Numéro CAS: 3007-75-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité