4-Bromo-1-chloro-2-ethylbenzene ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B25613.06 B25613.14
B25613.06EA 61.9 EUR InStock
B25613.06 B25613.14
4-Bromo-1-chloro-2-ethylbenzene ≥98%
4-Bromo-1-chloro-2-ethylbenzene
Purity: 98+% CAS No.: 289039-22-1 Molecular Formula: C8H8BrCl Formula Weight: 219.51 MDL No.: MFCD00672954
Formule: C₈H₈BrCl
MW: 219,51 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00672954
Numéro CAS: 289039-22-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité