1-Bromo-3-(difluoromethyl)benzene
Synonyms: 1-Bromo-3-(difluoromethyl)benzene, 3-Bromobenzal fluoride
024453-1G 024453-5G
FLUO024453-1GEA 0 EUR InStock
FLUO024453-1G FLUO024453-5G
1-Bromo-3-(difluoromethyl)benzene
1-Bromo-3-(difluoromethyl)benzene
Formule: C₇H₅BrF₂
MW: 207,015 g/mol
Numéro MDL: MFCD07368984
Numéro CAS: 29848-59-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité