1-Bromo-4-(difluoromethyl)benzene
Synonyms: 4-Bromobenzal fluoride
023880-1G 023880-5G
FLUO023880-1GEA 0 EUR InStock
FLUO023880-1G FLUO023880-5G
1-Bromo-4-(difluoromethyl)benzene
1-Bromo-4-(difluoromethyl)benzene
Formule: C₇H₅BrF₂
MW: 207,02 g/mol
Numéro MDL: MFCD06657964
Numéro CAS: 51776-71-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité