5-Bromo-4-fluoro-2-methylaniline 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H62480.06EA 244 EUR InStock
H62480.06 H62480.03
5-Bromo-4-fluoro-2-methylaniline 96%
5-Bromo-4-fluoro-2-methylaniline
Formule: C₇H₇BrFN
MW: 204,04 g/mol
Point de fusion: 86…90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05865218
Numéro CAS: 627871-16-3
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité