4-Bromo-5-fluoro-2-methylaniline
013781-25G 013781-5G
FLUO013781-25GEA 0 EUR InStock
FLUO013781-25G FLUO013781-5G
4-Bromo-5-fluoro-2-methylaniline
4-Bromo-5-fluoro-2-methylaniline
Formule: C₇H₇BrFN
MW: 204,0400 g/mol
Numéro MDL: MFCD04973753
Numéro CAS: 52723-82-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité