2-Methoxy-5-isopropylbenzaldehyde ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L14737.22EA 524 EUR InStock
L14737.22 L14737.14 L14737.06
2-Methoxy-5-isopropylbenzaldehyde ≥97%
2-Methoxy-5-isopropylbenzaldehyde
Formule: C₁₁H₁₄O₂
MW: 178,23 g/mol
Point d'ébullition: 96 °C (1 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095324
Numéro CAS: 85902-68-7
EINECS: 000-000-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité