4,4'-Diisopropylbiphenyl ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
B20779.03 B20779.06
B20779.03EA 35.1 EUR InStock
B20779.03 B20779.06
4,4'-Diisopropylbiphenyl ≥97%
4,4'-Diisopropylbiphenyl
Purity: 97% CAS No.: 18970-30-4 Molecular Formula: C18H22 Formula Weight: 238.37 Melting Point: 66° MDL No.: MFCD00043533
Formule: C₁₈H₂₂
MW: 238,37 g/mol
Point de fusion: 66 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043533
Numéro CAS: 18970-30-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité