4-Butylbiphenyl ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Butyl-1,1'-Biphenyl
B3888-5G B3888-25G
TCIAB3888-5GEA 17.6 EUR InStock
TCIAB3888-5G TCIAB3888-25G
4-Butylbiphenyl ≥98.0% (par GC)
4-Butylbiphenyl
Formule: C₁₆H₁₈
MW: 210,32 g/mol
Point d'ébullition: 129°C
Point de fusion: 16°C
Numéro MDL: MFCD00100665
Numéro CAS: 37909-95-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a18c73142bc79bd96ac8e2bf0353d2d9d8856b77&vid=a18c73142bc79bd96ac8e2bf0353d2d9d8856b77&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité