N-(2-Cyanoethyl)-N-methylaniline ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAC0872-25GEA 19.8 EUR InStock
TCIAC0872-25G TCIAC0872-500G
N-(2-Cyanoethyl)-N-methylaniline ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
N-(2-Cyanoethyl)-N-methylaniline
Formule: C₁₀H₁₂N₂
MW: 160,2200 g/mol
Point d'ébullition: 186°C
Numéro MDL: MFCD00019856
Numéro CAS: 94-34-8
EINECS: 202-325-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/80/69/28938069.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité