Benzhydrylamine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Aminodiphenylmethane hydrochloride, Benzhydrylammonium chloride
A0839-25G A0839-250G
TCIAA0839-25GEA 58.3 EUR InStock
TCIAA0839-25G TCIAA0839-250G
Benzhydrylamine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Benzhydrylamine hydrochloride
Formule: C₁₃H₁₄NCl
MW: 219,71 g/mol
Numéro MDL: MFCD00013023
Numéro CAS: 5267-34-5
EINECS: 226-084-0
Merck Index: 14,01076
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c0ae435de9fd049c0113221ea54efe4ea40d97ce&vid=c0ae435de9fd049c0113221ea54efe4ea40d97ce&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité