4-Butylbenzylamine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: (4-Butylphenyl)methanamine
B22316.06 B22316.14
B22316.06EA 103 EUR InStock
B22316.06 B22316.14
4-Butylbenzylamine 98%
4-Butylbenzylamine
Purity: 98% CAS No.: 57802-79-6 Molecular Formula: C11H17N Formula Weight: 163.26 Boiling Point: 89-91°/1mm UN No.: 2735 MDL No.: MFCD02258855
Formule: C₁₁H₁₇N
MW: 163,26 g/mol
Point d'ébullition: 89…91 °C (1 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02258855
Numéro CAS: 57802-79-6
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité