2-(3-Methylphenyl)ethanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAM1376-25GEA 401 EUR InStock
TCIAM1376-25G TCIAM1376-5G
2-(3-Methylphenyl)ethanol ≥98.0% (par GC)
2-(3-Methylphenyl)ethanol
Formule: C₉H₁₂O
MW: 136,1900 g/mol
Point d'ébullition: 243°C
Point d'éclair: 109°C
Numéro MDL: MFCD00002896
Numéro CAS: 1875-89-4
EINECS: 217-508-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/54/44/28975444.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité