2-(4-Methylphenyl)ethanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAM2298-5GEA 80.3 EUR InStock
TCIAM2298-5G TCIAM2298-25G
2-(4-Methylphenyl)ethanol ≥98.0% (par GC)
2-(4-Methylphenyl)ethanol
Formule: C₉H₁₂O
MW: 136,20 g/mol
Point d'ébullition: 115°C
Point d'éclair: 107°C
Numéro MDL: MFCD00002904
Numéro CAS: 699-02-5
EINECS: 211-824-7
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/83/00/28988300.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité