1,4-Dipropylbenzene ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D2780-25ML D2780-5ML
TCIAD2780-25MLEA 446 EUR InStock
TCIAD2780-25ML TCIAD2780-5ML
1,4-Dipropylbenzene ≥97.0% (par GC)
1,4-Dipropylbenzene
Formule: C₁₂H₁₈
MW: 162,2713 g/mol
Point d'ébullition: 221°C
Numéro MDL: MFCD03844789
Numéro CAS: 4815-57-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6d640a14dc940de5eb732e77d10125873f4f4c47&vid=6d640a14dc940de5eb732e77d10125873f4f4c47&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité