5-tert-Butyl-2-iodo-1,3-dimethylbenzene ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
B25195.03 B25195.06
B25195.03EA 77 EUR InStock
B25195.03 B25195.06
5-tert-Butyl-2-iodo-1,3-dimethylbenzene ≥97%
5-tert-Butyl-2-iodo-1,3-dimethylbenzene
Purity: 97% CAS No.: 5122-20-3 Molecular Formula: C12H17I Formula Weight: 288.17 Odour: Odourless Melting Point: 54-57° MDL No.: MFCD00052173
Formule: C₁₂H₁₇I
MW: 288,17 g/mol
Point de fusion: 54…57 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052173
Numéro CAS: 5122-20-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité