2-Cyclohexylphenol ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
C0732-25G C0732-5G
TCIAC0732-25GEA 185 EUR InStock
TCIAC0732-25G TCIAC0732-5G
2-Cyclohexylphenol ≥97.0% (par GC)
2-Cyclohexylphenol
Formule: C₁₂H₁₆O
Point d'ébullition: 284°C
Numéro MDL: MFCD00019335
Numéro CAS: 119-42-6
EINECS: 204-322-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9e024e4b3ab0b0920928648c93eecc3e59864a01&vid=9e024e4b3ab0b0920928648c93eecc3e59864a01&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 55.0 to 59.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité