8-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol
Synonyms: 4-Hydroxy-8-(trifluoromethyl)quinoline
007675-1G 007675-5G
FLUO007675-1GEA 0 EUR InStock
FLUO007675-1G FLUO007675-5G
8-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol
8-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol
Formule: C₁₀H₆F₃NO
MW: 213,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00134577
Numéro CAS: 23779-96-6
EINECS: 245-879-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité