8-Amino-2-methylquinoline ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Methylquinolin-8-amine, 8-Aminoquinaldine
A0416-1G A0416-5G
TCIAA0416-1GEA 63.8 EUR InStock
TCIAA0416-1G TCIAA0416-5G
8-Amino-2-methylquinoline ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
8-Amino-2-methylquinoline
Formule: C₁₀H₁₀N₂
MW: 158,1998 g/mol
Numéro MDL: MFCD00023998
Numéro CAS: 18978-78-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd599debea9a3afbbdbc5c33b17a4daaeec271d8&vid=fd599debea9a3afbbdbc5c33b17a4daaeec271d8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 53.0 to 57.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité