Cyclobutyl methyl ketone ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Acetylcyclobutane, Ketone cyclobutyl methyl, 1-Cyclobutylethan-1-one, 1-Cyclobutylethanone, Cyclobutyl Methyl Ketone
L03521.03 L03521.06
L03521.03EA 46.5 EUR InStock
L03521.03 L03521.06
Cyclobutyl methyl ketone ≥97%
Cyclobutyl methyl ketone
Purity: 97% CAS No.: 3019-25-8 Molecular Formula: C6H10O Formula Weight: 98.15 Flash Point: 28°(82°F) Refractive Index: 1.4320 Boiling Point: 134-135° Beilstein Reference: 1924022 UN No.: 1224 MDL No.: MFCD00037148
Formule: C₆H₁₀O
MW: 98,15 g/mol
Point d'ébullition: 134…135 °C
Densité: 0.900
Point d'éclair: 28 °C (82 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00037148
Numéro CAS: 3019-25-8
EINECS: 221-163-6
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité