Cyclobutyl methyl ketone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Acetylcyclobutane, Ketone cyclobutyl methyl, 1-Cyclobutylethan-1-one, 1-Cyclobutylethanone, Cyclobutyl Methyl Ketone
C1034-1ML C1034-5ML
TCIAC1034-1MLEA 113 EUR InStock
TCIAC1034-1ML TCIAC1034-5ML
Cyclobutyl methyl ketone ≥98.0% (par GC)
Cyclobutyl methyl ketone
Formule: C₆H₁₀O
MW: 98,15 g/mol
Point d'ébullition: 137°C
Point d'éclair: 28°C
Numéro MDL: MFCD00037148
Numéro CAS: 3019-25-8
EINECS: 221-163-6
ONU: 1224
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9c3ab3d4eded953808d6bc91488e6f5ac1470798&vid=9c3ab3d4eded953808d6bc91488e6f5ac1470798&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité