2-Cyclopentylethanol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B22344.03 B22344.06
B22344.03EA 81.4 EUR InStock
B22344.03 B22344.06
2-Cyclopentylethanol ≥98%
2-Cyclopentylethanol
Purity: 98+% CAS No.: 766-00-7 Molecular Formula: C7H14O Formula Weight: 114.19 Flash Point: 70°(158°F) Refractive Index: 1.4585 Boiling Point: 182° Beilstein Reference: 2069860 MDL No.: MFCD00019301
Formule: C₇H₁₄O
MW: 114,19 g/mol
Point d'ébullition: 182 °C
Densité: 0.920
Point d'éclair: 70 °C (158 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00019301
Numéro CAS: 766-00-7
EINECS: 212-156-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité